Tisk…
Brýle na sváření, Eagle
Dodavatel: 3M
111-1070EA 684 CZK
MMMAEAG3.0S
Brýle na sváření, Eagle
K dispozici buď s plastovým zorníkem (CR39) nebo PC zorníkem. PC zorník eliminuje UV záření, redukuje infračervené paprsky a zajišťuje optimální ochranu očím kontrolou viditelného světla. Brýle lze používat kdekoliv, kde představuje riziko UV, IR nebo viditelné záření. K dispozici v odstínech od 1,7 (svářecí asistent) po 7,0 (oxyacetylenové řezání).
  • integrované boční kryty s větracími otvory
  • nastavitelná délka koncovek (čtyři úrovně)
  • obroučky lze nastavit do 3 různých pozic
  • otočné koncovky po dokonalé uchycení
Certifikace: EN 166