Tisk…
VWR®, Beater, Mlýn oscilační
Dodavatel: VWR
VWR®
412-0167EA 142800 CZK
412-0167
VWR®, Beater, Mlýn oscilační
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Kulový mlýn pro rozmělňování vzorků s malým objemem. Zařízení lze rovněž použít pro třepání/míchání mikrozkumavek a mikrodestiček. Zařízení má široký rozsah použití v různých odvětvích vědy od geologie po biotechnologii.
  • snadné ovládání - jednoduchý knoflík a klávesnice pro regulaci frekvence a času
  • snadná údržba - bezkomutátorový stejnosměrný motor
  • široká nabídka mlecích nádob a držáků ke zpracování řady vzorků
Grinding time setting - 5 s to 60 min
Vibrational frequency: 3 to 30 Hz