- Domů
- Třepačky
- Třepačky inkubované
- VWR®, Třepačka rotační, inkubovaná - 3D pohyb
VWR®, Třepačka rotační, inkubovaná - 3D pohyb
Dodavatel: VWR
VWR®
444-0765EA
85730
CZK
444-0765
444-0767
444-0766
VWR®, Třepačka rotační, inkubovaná - 3D pohyb
Třepačky
Třepačky inkubované
Rotační inkubovaná 3D třepačka kombinuje vertikální a horizontální vlnivý pohyb a inkubační zařízení v jedné kompaktní stolní jednotce. Případný rozlitý roztok je vždy odveden pryč od vnitřních součástí zařízení. Mikroprocesorem řízená jednotka umožňuje jednoduché elektronické nastavení náklonu od 0 do 20° v průběhu provozu zařízení. PID regulátor teploty umí přesně udržovat nastavenou hodnotu teploty od laboratorní teploty 5 do 65 °C.
- elektronické nastavení náklonu od 0 do 20° v průběhu provozu zařízení
- LED displeje najednou zobrazují teplotu, rychlost míchání, úhel náklonu a čas
- zabudovaný časovač 1 s až 160 h, zvukový signál alarmu po dokončení programu
- provozní podmínky zařízení 5 až 40 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), možnost použití v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Jednoduché ovládání jednotky umožňuje uživateli nastavit teplotu s přírůstkem po 1 °C. Přesná regulace rychlosti míchání umožňuje hladkou regulaci při nízkých otáčkách až do 1 ot./min. Regulace jednotky se provádí pomocí dotykových tlačítek a nastavené hodnoty teploty, rychlosti, úhlu náklonu a času jsou zobrazeny na snadno čitelných digitálních LED displejích. Jednotka zaručuje dosažení reprodukovatelných a přesných výsledků a je dobře viditelná na laboratorním stole. Na displeji zařízení se objeví varování před vysokou teplotou, pokud vzduch uvnitř zařízení přesáhne teplotu 40 °C, a zůstane rozsvícené, dokud teplota vzduchu neklesne pod 40 °C.
Víko zařízení vyrobené z polykarbonátu umožňuje pozorování vzorků v průběhu míchání, aniž by bylo nutné narušovat atmosféru (teplotu) uvnitř zařízení. Na displeji časovače je zobrazen uplynulý čas míchání, nebo pokud je jednotka naprogramována, uživatelem nastavený limit. Zařízení se po skončení programu automaticky vypne, zobrazuje naposledy nastavené hodnoty dokonce i v případě, že byl odpojen přívod elektrické energie. Přístroj má ochranu proti přetížení, a pokud jednotka detekuje nějakou překážku v pohybu nebo přetížení podložky, spustí zvukový a vizuální signál. Třepačka je vybavena funkcí pomalého náběhu, motor plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti při zaručené bezpečnosti a ochraně vzorků. Jednotka je ideální pro použití při práci s buněčnými kulturami, v procesech hybridizace a při blotovací technice.
Informace pro objednávání: bez příslušenství. Podložku objednávejte zvlášť.
Upozornení: * poznámka: maximální rychlost/náklon se může lišit při vysokém zatížení nebo když podložka není vyvážená
** na vyvážené/vystředěné podložce
** na vyvážené/vystředěné podložce
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku