Tisk…
Hledali jste: Měření salinity
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: ATAGO
Popis: These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Katalogové číslo: (ATAG4211)
Dodavatel: ATAGO
Popis: This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (EUTEECOSALTTEST)
Dodavatel: EUTECH
Popis: This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (LOVI194804-16)
Dodavatel: Lovibond
Popis: The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (EBRO1340-5211)
Dodavatel: EBRO
Popis: The SSX 210 salt meter is used to measure the salt content in semi-solid food products, such as meat, cold cuts, cheese, salads etc. To achieve this, ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HORI3200689158)
Dodavatel: HORIBA
Popis: This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HORI3999960128)
Dodavatel: HORIBA
Popis: This waterproof meter features a unique flat sensor that enables quick, accurate and direct measurements of micro samples as small as 0,12 ml. The sen...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom