Tisk…
Hledali jste: Čidla teplotní
81  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ultra-accurate K-type probe, Vzduch, Spojení: SMP, −65…+600 °C, Ø×D: 6×130 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Temperature probe, VWR®
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dálkové teplotní sondy pro použití oběhového čerpadla s chladičem. Umožňuje přepnutí bodů ovládání z chladiče na vzdálené místo. Kompenzuje tepelné zt...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Katalogové číslo: (620-1987)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Teplotní čidlo, Traceable®, Kapalina, vzduch, plyn & polotuhé látky, −50...+150 °C, Ø×D: — mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (620-2810)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Optimise performance of thermometer.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ultra-accurate probe (PT), VWR®, −70…+200 °C, Ø×D: 6×95 mm
Katalogové číslo: (462-0553)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (620-1666)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Teplotní čidlo, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (620-1754)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Replacement probe, VWR®
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Temperature probe, VWR®, Kapalina, vzduch, plyn & polotuhé látky, –40…+250 °C, Ø×D: 15×1219 mm
Dodavatel: WTW
Popis: Temperature Probe, TFK 325/HC
Katalogové číslo: (620-1233)
Dodavatel: Testo
Popis: Probe for multi-function apparatus, –20…+70 °C; 0 - 100 % RH, 1160 mm (cable length), Ø×D: Probe shaft: 12×140 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Testo
Popis: These temperature probes are suitable for measurements in either semi-solid or liquid media in the food sector.
Dodavatel: Testo
Popis: Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humi...
Dodavatel: Testo
Popis: Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humi...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom