Tisk…
Kartáčky cytologické endo- a exocervikální, Q Path® NovaBrush®
Dodavatel: VWR, part of Avantor
Q Path® NovaBrush®
720-2070EA 21060 CZK
720-2070 720-2071 720-2068 720-2067 720-2066 720-2069
Kartáčky cytologické endo- a exocervikální, Q Path® NovaBrush®
Kartáče
Kartáčky Q Path® NovaBrush® jsou jednorázové kartáčky určené pro endo- a exocervikální odběry cytologických vzorků. Tvar hlavy kartáčku Q Path® NovaBrush 1 je ideální pro endocervikální odběry vzorků bez rizika traumatu pro pacienta. Jednorázový kartáček Q Path® NovaBrush® 1 s pevně připojenou rukojetí (růžovou) je vhodný pro PAP stěry a tenkovrstvou cytologii. Kartáčky Q Path® NovaBrush® 2 a 3 jsou přizpůsobeny pro odběry endo- a exocervikálních vzorků. Mají růžovou (neoddělitelnou) nebo zelenou (oddělitelnou) kulatou rukojeť a ergonomický tvar. Q Path® NovaBrush® 2 a 3 jsou doporučeny pro kapalné cytologické vzorky.
  • dostupné nerozebíratelné (růžové) nebo rozebíratelné (zelené)
  • bez kovu, nylonu nebo pryskyřic, 100% plast
  • vhodné pro exo- nebo endocervikální vzorky, mimo Q Path NovaBrush® 1 (pouze endocervikální)
Tvar hlavy kartáčku Q Path® NovaBrush® 3 je přizpůsoben pro sběr endocervikálních buněk (speciálně pro případ cervikální spinální stenózy). Bílý kartáček může být stlačením dopředu oddělen od zelené rukojeti. Zelenou rukojetí je možné otáčet během odběru vzorku a tak usnadnit získání vzorku vysoké kvality. Hlava krtáčku je vyrobena z vláken různé délky, aby bylo možno současně odebrat endo- i exocervikální buňky.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904