- Domů
- Třepačky
- Třepačky inkubované
- VWR®, Třepačka inkubovaná s houpavým pohybem
VWR®, Třepačka inkubovaná s houpavým pohybem
Dodavatel: VWR
VWR®
444-0763EA
68830
CZK
444-0763
444-0762
444-0764
VWR®, Třepačka inkubovaná s houpavým pohybem
Třepačky
Třepačky inkubované
Inkubační třepačka s houpací plošinou kombinuje hladký kývavý pohyb a inkubaci v jedné kompaktní stolní jednotce. Konstrukce odolná proti rozlití odvádí tekutiny od vnitřních součástí. Mikroprocesorové ovládání poskytuje elektronické nastavení úhlu náklonu, které uživateli umožňuje snadno nastavit úhel kývání od nuly do 15° za provozu jednotky. PID regulátor teploty udržuje přesnou regulaci teploty od okolních 5 až 65 °C.
- elektronické nastavení náklonu od 0 do 15° v průběhu provozu zařízení
- LED displeje zobrazují najednou teplotu, rychlost míchání, úhel náklonu a čas
- zabudovaný časovač 1 s až 160 h, zvukový signál alarmu po dokončení programu
- provozní podmínky zařízení 5 až 40 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), možnost použití v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Jednoduché ovládání jednotky umožňuje nastavit teplotu s přírůstkem po 1 °C. Přesná regulace rychlosti naklápění umožňuje hladkou regulaci při nízkých otáčkách až do 1 ot./min. Regulace probíhá pomocí dotykových tlačítek a nastavené hodnoty teploty, rychlosti, úhlu náklonu a času jsou zobrazeny na snadno čitelných digitálních LED displejích. Jednotka zaručuje dosažení reprodukovatelných a přesných výsledků a je dobře viditelná na laboratorním stole. Na displeji zařízení se objeví varování před vysokou teplotou, pokud vzduch uvnitř zařízení přesáhne teplotu 40 °C, a zůstane rozsvícené, dokud teplota vzduchu neklesne pod 40 °C.
Víko zařízení vyrobené z polykarbonátu umožňuje pozorování vzorků v průběhu míchání, aniž by bylo nutné narušovat atmosféru (teplotu) uvnitř zařízení. Na displeji časovače je zobrazen uplynulý čas míchání, nebo pokud je jednotka naprogramována, uživatelem nastavený limit. Zařízení se po skončení programu automaticky vypne. Zařízení zobrazuje naposledy nastavené hodnoty dokonce i v případě, že byl odpojen přívod elektrické energie. Zařízení má ochranu proti přetížení, a pokud jednotka detekuje nějakou překážku v pohybu nebo přetížení podložky, spustí zvukový a vizuální signál. Zařízení je dále vybaveno funkcí pomalého náběhu, a motor tak plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti při vyšší bezpečnosti a chrání tak vzorky před rozlitím. Jednotka je ideální pro použití při práci s buněčnými kulturami, barvení a odbarvování gelů, procesech hybridizace, v hematologii a při blotovací technice.
Informace pro objednávání: Supplied without accessories. Mat must be ordered separately.
Upozornení: Poznámka: maximální rychlost/náklon se může lišit při vysokém zatížení nebo když podložka není vyvážená.
Na vyvážené/vystředěné podložce
Na vyvážené/vystředěné podložce
* poznámka: maximální rychlost/náklon se může lišit při vysokém zatížení nebo když podložka není vyvážená
** na vyvážené/vystředěné podložce
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku