Tisk…
Soupravy pro izolaci genomové DNA z hub, E.Z.N.A.® Fungal DNA Kit
Dodavatel: VWR - Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D3195-01EA 4070 CZK
D3195-01 D3195-00 D3390-02 D3390-00 D3390-01
Soupravy pro izolaci genomové DNA z hub, E.Z.N.A.® Fungal DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Soupravy pro izolaci genomové DNA z hub, E.Z.N.A.® Fungal DNA kit, umožňují rychlou a spolehlivou izolaci vysoce kvalitní celkové buněčné DNA ze široké škály druhů hub bez potřeby organické extrakce.