Tisk…
Pláště, SPP, jednorázové, VWR®
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
113-8302EA 2870 CZK
113-8302 113-8299 113-8297 113-8298 113-8759 113-8303 113-8304
Pláště, SPP, jednorázové, VWR®
Jednorázové oděvy
Jednorázové laboratorní pláště jsou vyrobeny z netkaného laminovaného SPP.
  • šitý límec
  • zapínání na druky a volné manžety
  • dvě kapsy
Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Hmotnost: 45/30 g/m²