Tisk…
Thioacetazone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0430EA 5150 CZK
PROOICRS0430
Thioacetazone
Thioacetazone
Vzorec: C₁₀H₁₂N₄OS
MDL Number: MFCD00022157
CAS číslo: 104-06-3
EINECS: 203-170-6