Tisk…
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL594474-5GEA 8130 CZK
SIAL594474-5G
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₅
MDL Number: MFCD03789257
CAS číslo: 811841-45-9