Tisk…
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL112860-10GEA 8520 CZK
SIAL112860-10G
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,5700 g/mol
MDL Number: MFCD00018686
CAS číslo: 321-37-9