Tisk…
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
77134.03EA 2390 CZK
77134.03 77134.06
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Vzorec: C₅H₅Cl₃Ti
MW: 214,28 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003724
CAS číslo: 1270-98-0
UN: 3261
ADR: 8,II