Tisk…
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
20617.MDEA 865 CZK
20617.MD 20617.06 20617.03
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Cyclopentadienylzirconium trichloride
Vzorec: C₅H₅Cl₃Zr
MW: 262,676 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015756
CAS číslo: 34767-44-7
UN: 3261
ADR: 8,II