Tisk…
Propisochlor, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
34056-50MG-REA 5350 CZK
34056-50MG-R
Propisochlor, Supelco®
Propisochlor
Vzorec: C₁₅H₂₂ClNO₂
MDL Number: MFCD01632345
CAS číslo: 86763-47-5