Tisk…
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19059.03EA 2130 CZK
L19059.03 L19059.MD
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Bod tání: ∼160 °C
MDL Number: MFCD01319044
CAS číslo: 127972-02-5