Tisk…
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15841000EA 3310 CZK
EHERC15841000
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₇H₂₇NO₂
MW: 277,40 g/mol
MDL Number: MFCD00017526
CAS číslo: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3