2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL437395-500MLEA
0
CZK
SIAL437395-500ML
SIAL437395-100ML
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec:
C₁₇H₂₇NO₂ MW: 277,40 |
MDL Number:
MFCD00017526 CAS číslo: 21245-02-3 EINECS: 244-289-3 |