Tisk…
Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol , 99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
44562.AEEA 13460 CZK
44562.AE 44562.AC
Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol , 99% (metals basis)
Indium(III) isopropoxide
Vzorec: C₉H₂₁InO₃
Bod varu: 82 °C
Hustota: 0,78
Bod vzplanutí: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210318
CAS číslo: 38218-24-5
UN: 1219
ADR: 3,II