Hydrid hlinito-lithný 0.5 mol/l in bis(2-methoxyethyl) ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL236055-100MLEA
0
CZK
SIAL236055-100ML
Hydrid hlinito-lithný 0.5 mol/l in bis(2-methoxyethyl) ether, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec:
H₄AlLi MW: 37,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS číslo: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 |