Tisk…
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32546.06EA 2670 CZK
H32546.06 H32546.03
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832347
CAS číslo: 1017779-05-3