Tisk…
1,4-Dicyano-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD77206-5GEA 1840 CZK
SIALD77206-5G
1,4-Dicyano-2-butene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dicyano-2-butene
Vzorec: C₆H₆N₂
MW: 106,1252 g/mol
MDL Number: MFCD00001964
CAS číslo: 1119-85-3
EINECS: 214-287-7