Tisk…
Isopropyl chloroformate ∼30% ∼2 mol/L in toluene
Nebezpečí
TCIAI0768-500GEA 5740 CZK
TCIAI0768-500G TCIAI0768-100G
Isopropyl chloroformate ∼30% ∼2 mol/L in toluene
Isopropyl chloroformate
Vzorec: C₄H₇ClO₂
Bod vzplanutí: 6°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075068
CAS číslo: 108-23-6
EINECS: 203-563-2
UN: 3286
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/51/28972651.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 30.0 to 35.0 w/w%