Tisk…
N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Varování
H33291.MDEA 1260 CZK
H33291.MD H33291.03
N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Vzorec: C₆H₆ClN₃S
MW: 187,65 g/mol
Bod tání: 182…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380707
CAS číslo: 1824186-34-6