Tisk…
N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Nebezpečí
H33063.06EA 9000 CZK
H33063.06
N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Vzorec: C₆H₆ClN₃S
MW: 187,65 g/mol
Bod tání: 230…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739936
CAS číslo: 31430-27-0