2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L08635.06EA
3810
CZK
L08635.06
L08635.14
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Vzorec:
C₃H₂Cl₃F₃O₃S MW: 281,47 g/mol Bod varu: 84…86 °C (20 mmHg) Bod tání: –70 °C Hustota: 1,714 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042400 CAS číslo: 23199-56-6 EINECS: 245-484-6 UN: 3265 ADR: 8,II |