Tisk…
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L12219.03EA 2840 CZK
L12219.03 L12219.06
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea
Vzorec: C₈H₇N₃S
MW: 177,23
Bod tání: ∼ 205 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041175
CAS číslo: 3460-55-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III