Tisk…
Thiodicarb
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17490000EA 2630 CZK
EHERC17490000
Thiodicarb
Thiodicarb
Vzorec: C₁₀H₁₈N₄O₄S₃
MDL Number: MFCD00145401
CAS číslo: 59669-26-0
EINECS: 261-848-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I