Tisk…
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL636878-5GEA 0 CZK
SIAL636878-5G
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide, Sigma-Aldrich®
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
MDL Number: MFCD00798556
CAS číslo: 40188-45-2
EINECS: 254-831-0