Tisk…
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L20325.03EA 1190 CZK
L20325.03 L20325.14 L20325.06
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Bod tání: 114…119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043309
CAS číslo: 51779-32-9