Tisk…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11579.06EA 828 CZK
A11579.06 A11579.22 A11579.14
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,2 g/mol
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002690
CAS číslo: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5