Tisk…
Ethyl acetopyruvate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO214010050EA 1870 CZK
ACRO214010050
Ethyl acetopyruvate 98%
Ethyl acetopyruvate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15
Bod varu: 101…103 °C (12 mmHg)
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 1,12 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009124
CAS číslo: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %