Tisk…
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A13808.14EA 5800 CZK
A13808.14 A13808.06 A13808.22
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Ethyl acetopyruvate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Bod varu: 108…109 °C (12 mmHg)
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 1,126
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009124
CAS číslo: 615-79-2
EINECS: 210-447-5