Tisk…
Ethyl acetopyruvate
Dodavatel: Molekula
MOLE19827000-25GEA 0 CZK
MOLE19827000-25G
Ethyl acetopyruvate
Ethyl acetopyruvate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15
MDL Number: MFCD00009124
CAS číslo: 615-79-2
EINECS: 210-447-5