Tisk…
Methyl acetopyruvate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A11190.14EA 5800 CZK
A11190.14 A11190.06
Methyl acetopyruvate ≥98%
Methyl acetopyruvate
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144,13
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043638
CAS číslo: 20577-61-1
EINECS: 243-891-3