Tisk…
N-Bromoacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALB2377-50GEA 0 CZK
SIALB2377-50G
N-Bromoacetamide, Sigma-Aldrich®
N-Bromoacetamide
Vzorec: C₂H₄BrNO
MDL Number: MFCD00037097
CAS číslo: 79-15-2
EINECS: 201-181-0
UN: 3261
ADR: 8,III