Tisk…
L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A16941.14EA 718 CZK
A16941.14 A16941.22
L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,25
Bod varu: 150…151 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,117
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064450
CAS číslo: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0