D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17362.14EA
2260
CZK
A17362.14
A17362.22
D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₆ MW: 234,25 g/mol Bod varu: 150…151 °C (11 mmHg) Hustota: 1,117 Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008876 CAS číslo: 62961-64-2 EINECS: 263-771-4 |