Tisk…
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12162.36EA 5360 CZK
A12162.36 A12162.22
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Vzorec: C₂H₆ClNO₂
MW: 111,53
Bod tání: 175…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012872
CAS číslo: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8