Tisk…
N-Phenylglycine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
TCIAP0180-25GEA 2360 CZK
TCIAP0180-100G TCIAP0180-25G
N-Phenylglycine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N-Phenylglycine
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,17
MDL Number: MFCD00014009
CAS číslo: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/15/28990915.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency