Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIALH4271-50GEA 0 CZK
SIALH4271-50G
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₅
MDL Number: MFCD00004293
CAS číslo: 93-62-9
EINECS: 202-263-9