Tisk…
N-Phenyliminodiacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L08437.14EA 8690 CZK
L08437.14 L08437.06
N-Phenyliminodiacetic acid 97%
N-Phenyliminodiacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,20 g/mol
Bod tání: ∼ 140 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043570
CAS číslo: 1137-73-1