Tisk…

1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea ≥98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

L07785.22EA 2640 CZK
L07785.22 L07785.14
1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea ≥98%
1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂S
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021316
CAS číslo: 1212-29-9
EINECS: 214-920-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR