Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L16709.06EA
7490
CZK
L16709.06
L16709.03
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Vzorec:
C₄H₅F₆N MW: 181,08 g/mol Bod varu: 70…71 °C Hustota: 1,100 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042094 CAS číslo: 407-01-2 EINECS: 206-978-7 UN: 2735 ADR: 8,III |