Tisk…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥97%
Varování
H57939.03EA 2450 CZK
H57939.03 H57939.06
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥97%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100755
CAS číslo: 947-95-5