Tisk…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL433853-5GEA 0 CZK
SIAL433853-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65
MDL Number: MFCD00100755
CAS číslo: 947-95-5