Diclofenac sodium salt
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
J62609.22EA
10610
CZK
J62609.22
J62609.06
J62609.14
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Vzorec:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ MW: 318,1 g/mol Bod tání: 283…285 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082251 CAS číslo: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |