Tisk…
Diclofenac sodium salt
MOLE39643340-25GEA 5030 CZK
MOLE39643340-25G
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
MDL Number: MFCD00082251
CAS číslo: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III