Diclofenac sodium salt
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0006.00EA
34880
CZK
PROOMM0006.00
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Vzorec:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ |
MDL Number:
MFCD00082251 CAS číslo: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |