4'-Hydroxydiclofenac
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
J64095.X0EA
16170
CZK
J64095.X0
4'-Hydroxydiclofenac
4'-Hydroxydiclofenac
Vzorec:
C₁₄H₁₁Cl₂NO₃ MW: 312,15 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD01671980 CAS číslo: 64118-84-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |